Learn More
Cloruro de cinc, 1M en éter dietílico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421087
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
15421087 100 mL 100 ml
15431087 500 mL 500 ml
2 options
Código de producto. 15421087
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 019808.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7646-85-7
Fórmula molecular Cl2Zn
Peso molecular (g/mol) 136.28
Número MDL MFCD00011295
Clave InChI JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
Nombre IUPAC diclorocinc
SMILES Cl[Zn]Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc chloride
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Fórmula lineal ZnCl2
Número UN UN2924
Temperatura de inflamación -40°C (-40°F)
Índice Merck 14,10132
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.29
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M in diethyl ether
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 0.835 g/mL