Learn More
Cloruro de cinc, 99,99 %, (base de trazas metálicas), anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10279673 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
10279673 25 g 25 g
10197293 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 10279673
Marca: Thermo Scientific Acros 380130250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7646-85-7 | Cl2Zn | 136.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7646-85-7
Fórmula molecular Cl2Zn
Peso molecular (g/mol) 136.29
Número MDL MFCD00011295
Clave InChI JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
Nombre IUPAC diclorocinc
SMILES Cl[Zn]Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 732.0°C
Nombre del producto químico o material Zinc chloride
Punto de fusión 293.0°C
Color Blanco
Forma física Pequeños cristales de flujo libre
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99%
Fórmula lineal ZnCl2
Índice Merck 15, 10331
Información de solubilidad Solubility in water: 432 g/100mL (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, glycerol and ether, freely soluble in acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.29
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado base de trazas de metales
Envase Ampolla
Densidad 0.95