Learn More
Cloruro de cinc, anhidro, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379119
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 g
25 g
11379119 2.5 g 2.50 g
15472977 25 g 25 g
11369119 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11379119
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 087900.88
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7646-85-7 | Cl2Zn | 136.28 g/mol
Zinc(II) chloride is used as a catalyst, as a dehydrating and condensing agent, soldering flux and metal etchant. It is also employed in preserving anatomical specimens, wood preservatives, deodorant, disinfecting and embalming materials. It is employed as a mordant in printing and dyeing materials, and in the vulcanizing processes of fiber and rubber. It is useful as an electrolyte in dry cell batteries, in metal industry, in galvanizing iron and as an electrolyte for electroplating. It is useful in an organic synthesis, for example in the Friedel-crafts acylation, Fisher indole synthesis, Lucas reagent (zinc chloride with HCl), activation of allylic/benzylic halides towards reaction with olefins or with sodium cyanoborohydride catalyzed reduction of halides, organozinc reagents for use in Negishi coupling, and aldol condensation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7646-85-7
Fórmula molecular Cl2Zn
Peso molecular (g/mol) 136.28
Número MDL MFCD00011295
Clave InChI JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
Nombre IUPAC diclorocinc
SMILES Cl[Zn]Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 732°C
Nombre del producto químico o material Zinc chloride
Punto de fusión 290°C
Nombre de nota anhydrous
Color Blanco
Forma física Masas
Cantidad 2.5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal ZnCl2
Número UN UN2331
Índice Merck 14,10132
Información de solubilidad Freely soluble in water and dilute hydrochloric acid. Soluble in alcohol,glycerol,ether and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.29
Porcentaje de pureza 99.95%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.91
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc chloride, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Zinc chloride