Learn More
Cloruro de cinc, puriss., Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15671420 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
25 Kg
500 g
paquete de 6
15671420 25 kg 25 Kg
15681420 500 g 500 g
15651420 1 kg 1 Kg
15661420 2.5 kg 2.50 Kg
15691420 6 x 1 kg paquete de 6
15601430 6 x 2.5 kg paquete de 6
6 options
Código de producto. 15671420
Marca: Honeywell-Fluka 1442225KG
Solicitar formato a granel o personalizado
puriss., cumple con las especificaciones analíticas de las farmacopeas británica, europea y de EE. UU., 98-100,5 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7646-85-7
Fórmula molecular Cl2Zn
Peso molecular (g/mol) 136.28
Número MDL MFCD00011295
Clave InChI JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
Nombre IUPAC diclorocinc
SMILES Cl[Zn]Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc Chloride
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
Cantidad 25 kg
Fórmula lineal ZnCl2
Número UN 2331
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.3g/mol
Porcentaje de pureza 98 to 100.5%
Grado puriss.
Presión de vapor 1mmHg (428°C)