Learn More
Cromato de cinc, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483697
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
Código de producto. 11483697
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18178.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13530-65-9 | CrO4Zn | 181.37 g/mol
Zinc chromate is used in pigments, rubber, linoleum manufacturing, metal surface treatment, electroplating intermediates, research and development. It finds its application as an useful metal for preventing corrosion when applied to other metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cromato de cinc se utiliza en pigmentos, caucho, fabricación de linóleo, tratamiento de superficies metálicas, intermediarios de galvanoplastia, investigación y desarrollo. Resulta un metal útil para prevenir la corrosión cuando se aplica a otros metales.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13530-65-9
Fórmula molecular CrO4Zn
Peso molecular (g/mol) 181.37
Número MDL MFCD00036281
Clave InChI NDKWCCLKSWNDBG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zinc chromate, zinc chrome, zinc chromate c, zinc chromate o, zinc chromate t, zinc chromate z, zinc chromate am, zincro zto, basic zinc chromate, zinc chrome yellow
PubChem CID 26089
Nombre IUPAC zinc;dioxido(dioxo)cromo
SMILES [Zn++].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc chromate
Densidad 3.4
Cantidad 250 g
Número UN UN3077
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.37