Learn More
Fluoruro de cinc, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10009061 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
Código de producto. 10009061
Marca: Thermo Scientific Acros 363910250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7783-49-5 | F2Zn | 103.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-49-5
Fórmula molecular F2Zn
Peso molecular (g/mol) 103.38
Número MDL MFCD00011298
Clave InChI BHHYHSUAOQUXJK-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc ii fluoride, zinc 2+ ion difluoride, acmc-1bhy1, ksc379c0l, zinc fluoride 50g, zinc, ion zn2+ difluoride
PubChem CID 10129912
Nombre IUPAC cinc;difluoruro
SMILES [F-].[F-].[Zn+2]
Especificaciones
Punto de ebullición 1500.0°C
Nombre del producto químico o material Zinc fluoride
Punto de fusión 872.0°C to 910.0°C
Nombre de nota 98%
Color Marrón a blanco
Forma física Polvo o cristales
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal ZnF2
Fieser 06,514
Índice Merck 15, 10335
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in hcl, hno3 and nh4oh, insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.38
Porcentaje de pureza 98%
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc fluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Zinc fluoride