Learn More
Hidrato de gluconato de cinc, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11406206
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
11406206 100 g 100 g
11416206 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 11406206
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23022.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 4468-02-4 | C4H7NO | 85.11 g/mol
Zinc gluconate hydrate is used as a food additive, a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrato de gluconato de cinc se utiliza como aditivo alimentario e intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua en una proporción de 100 g/l.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4468-02-4
Número MDL MFCD00868110
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc gluconate hydrate
pH 6.5
Olor Odorless
Fórmula molecular C12H22O14Zn
Cantidad 100 g
Índice Merck 14,4456
Sinónimo zinc ii gluconate hydrate, zinc 2+ bis d-gluconate hydrate
Información de solubilidad Soluble in water 100g/ l.
Clave InChI WHMDKBIGKVEYHS-IYEMJOQQSA-L
SMILES [Zn++].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
Nombre IUPAC cinc; (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanoato; hidrato
Peso molecular (g/mol) 455.67
PubChem CID 131674739
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.69 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%