Learn More
Cinc, granulado, malla 30, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10492875
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-66-6
Fórmula molecular Zn
Peso molecular (g/mol) 65.38
Número MDL MFCD00011291
Clave InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
Nombre IUPAC cinc
SMILES [Zn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc
Color Gris
Nombre de nota 30 mesh, p.a.
Punto de fusión 420.0°C
Punto de ebullición 907.0°C
Densidad 7.1400g/mL
Fórmula lineal Zn
Cantidad 2.5 kg
Fieser 01,1276; 02,459; 03,334; 04,574; 05,753; 06,672; 07,426; 08,532; 10,459; 11,98; 12,568; 13,298; 14,111; 16,106; 17,406
Índice Merck 15, 10326
Formula Weight (peso de la fórmula) 65.38
Porcentaje de pureza ≥99.7%
Envase Frasco de plástico
Formulario Polvo granular fino