Learn More
Gránulos de cinc, ACS, 99,8 % mín., Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Nombre del producto químico o material | Zinc |
Nombre de nota | For analysis ACS |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.8% |
Cantidad | 100 g |
Grado | Reactivo ACS |
Tamaño de malla | -20 Mesh |
Formulario | Gránulos de malla -20 |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Gránulos de cinc, ACS, 99,8 % mín., Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur