Learn More
Yoduro de cinc, +98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10677934
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10139-47-6
Fórmula molecular I2Zn
Peso molecular (g/mol) 319.19
Número MDL MFCD00011299
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc iodide
Punto de fusión 446°C
Nombre de nota 98+%
Color De beige amarillento a blanco
Forma física Polvo cristalino higroscópico o cristales
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (Argentometry)
Fórmula lineal ZnI2
Fieser 01,1294; 05,765; 10,462; 11,604; 12,576; 13,88
Índice Merck 15, 10339
Información de solubilidad Solubility in water: 4500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.19
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 4.74
Densidad 4.7400g/mL