Learn More
Naftenato de zinc, ≈ 67 % en alcoholes minerales (10 % de Zn), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zinc naphthenate |
| Color | Incolora |
| Densidad | 1.01 g/mL |
| Temperatura de inflamación | >37.8° (100°F) |
| Cantidad | 500 g |
| Número UN | UN1993 |
| Forma física | Líquido |