Learn More
Hexahidrato de nitrato de zinc, 98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10286980 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10286980 5 g Frasco de vidrio 5 g
10036103 250 g Frasco de plástico 250 g
10276980 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
11944271 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
4 options
Código de producto. 10286980
Marca: Thermo Scientific Acros 211660050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10196-18-6 | H12N2O12Zn | 297.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10196-18-6
Fórmula molecular H12N2O12Zn
Peso molecular (g/mol) 297.48
Número MDL MFCD00149889
Clave InChI JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zinc nitrate hexahydrate, zinc ii nitrte, zincnitratehexahydrate, acmc-1bzdd, n2o6zn.6h2o, ksc176g7t, zinc nitrate hexahydrate, puratronic, zinc nitrate, zinc 2+ hexahydrate dinitrate, zinc nitrate hexahydrate, p.a
PubChem CID 15865313
SMILES O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc nitrate hexahydrate
Punto de fusión 36.0°C
Color Blanco
Forma física Cristales adherentes
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal Zn(NO3)2·6H2O
Índice Merck 14,10144
Información de solubilidad Solubility in water: 1800g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol
Nombre IUPAC cinc; dinitrato; hexahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.46
Porcentaje de pureza 98%
Grado Extra puro