Learn More
Nitrato de cinc hexahidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | 36°C |
Color | Blanco |
pH | 5.1 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 500 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 297.46g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Zinc nitrate hexahydrate
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Sólido comburente Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Sólido comburente Categoría 2
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.