Learn More
Zinc Oxide, Powder, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
170.00€ - 485.00€
CAS 1314-13-2
Fórmula molecular OZn
Peso molecular (g/mol) 81.38
Número MDL MFCD00011300
Clave InChI XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
Nombre IUPAC oxocinc
SMILES O=[Zn]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
15588284
Ver documentos
Avantor J.T.Baker
4358-01
500 g Frasco de polietileno
170.00€
500 g
15598284
Ver documentos
Avantor J.T.Baker
4358-05
2 kg Frasco de polietileno
485.00€
2 Kg
1314-13-2
81.38
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
14806
oxocinc
OZn
MFCD00011300
zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
CHEBI:36560
O=[Zn]
Especificaciones
Zinc Oxide
Polvo
MFCD00011300
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
oxocinc
14806
81.39
1L = 5.61kg
1314-13-2
OZn
zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
O=[Zn]
81.38
CHEBI:36560
Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.