Learn More
R&L Enterprises™ Varillas de soporte chapado en zinc
Código de producto. 12358139 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
Diámetro de la varilla (métrico):
10 mm
12,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
Código de producto. 12358139
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una opción excelente para el diseño de soportes de retorta en el laboratorio. Las varillas de acero chapado en zinc R&L Enterprises™ se fabrican con acero suave.
  • Con rosca
  • Disponibles para una amplia gama de diámetros y longitudes
  • La longitud de la varilla no incluye la rosca
Especificaciones
Material Acero suave chapado en zinc
Longitud (métrico) 500 mm
Diámetro de la varilla (métrico) 10 mm
Tipo de producto Varilla