Learn More
R&L Enterprises™ Varillas de soporte chapado en zinc
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
Diámetro de la varilla (métrico):
10 mm
12,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero suave chapado en zinc |
| Longitud (métrico) | 600 mm |
| Diámetro de la varilla (métrico) | 12,5 mm |
| Tipo de producto | Varilla |