Learn More
Polvo de cinc, malla - 100, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11650222
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
11650222 100 g 100 g
11660222 500 g 500 g
11436800 2.5 kg 2500 g
3 options
Código de producto. 11650222
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13310.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Zinc powder is used in thermal spraying for corrosion protection and in the chemical industry. It provides chemical potential energy in alkaline batteries to pump electrical charges between the negative and positive terminals. It is used as a fuel for model rockets with a mixture of 2.04 parts zinc to one part sulfur. It is used as protective pigment in industrial coatings, as a reducing agent and catalyst in a variety of chemical reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El polvo de cinc se utiliza en la pulverización térmica para la protección contra la corrosión y en la industria química. Proporciona energía química potencial en baterías alcalinas para bombear cargas eléctricas entre los terminales negativo y positivo. Se utiliza como combustible para modelos de cohetes con una mezcla de 2,04 partes de cinc por una parte de azufre. Se utiliza como pigmento protector en revestimientos industriales, como agente reductor y catalizador en varias reacciones químicas.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar bajo gas inerte seco. Es sensible al aire y a la humedad. Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-66-6
Fórmula molecular Zn
Peso molecular (g/mol) 65.38
Número MDL MFCD00011291
Clave InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
Nombre IUPAC cinc
SMILES [Zn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc powder
Punto de fusión 420°C
Punto de ebullición 907°C
Densidad 7.13
Cantidad 100 g
Tamaño de malla -100 Mesh
Olor Odorless
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formulario Polvo
Número UN UN1436
Información de solubilidad Reacts with water.
Porcentaje de pureza ≥97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc powder
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sólido pirofórico Categoría 1
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231-Manipular en gas inerte.
  • P232-Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: zinc powder