Learn More
Cinc en polvo, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396557
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
5 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
11396557 250 g 250 g
11306567 1 kg 1 Kg
15430967 5 x 1 kg 1 Kg
11386557 5 kg 5 Kg
11316567 5 kg 5 Kg
5 options
Código de producto. 11396557
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 000424.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-66-6
Fórmula molecular Zn
Peso molecular (g/mol) 65.38
Número MDL MFCD00011291
Clave InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
Nombre IUPAC cinc
SMILES [Zn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc
Color Gray
Densidad 7.14
Cantidad 250 g
Tamaño de malla -100 Mesh
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (metals basis)
Formulario Powder
Formula Weight (peso de la fórmula) 65.38
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • cinc en polvo (pirofórico)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido pirofórico Categoría 1
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P222-No dejar que entre en contacto con el aire.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P422-Almacenar el contenido en .
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .