missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solución de zinc para ICP/MS 10 mg/l HNO3, Fisher Chemical™

Código de producto. 12917453
50 mL, Frasco
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
Envase:
Frasco
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.

Identificadores de productos químicos

CAS 7697-37-2
Fórmula molecular HNO3
Peso molecular (g/mol) 63.01
Número MDL MFCD00011349
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Nombre IUPAC ácido nítrico
SMILES O[N+]([O-])=O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Zinc
Envase Frasco
Cantidad 50 mL
Concentración 10 mg/L
Solvent or Matrix HNO3
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Solución de zinc para ICP/MS 10 mg/l HNO3, Fisher Chemical™ >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado