Learn More
Solución de zinc para ICP/MS 10 mg/l HNO3, Fisher Chemical™
Código de producto. 12927453
100 mL, Frasco
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
Envase:
Frasco
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
CAS 7697-37-2
Fórmula molecular HNO3
Peso molecular (g/mol) 63.01
Número MDL MFCD00011349
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Nombre IUPAC ácido nítrico
SMILES O[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc
Envase Frasco
Cantidad 100 mL
Concentración 10 mg/L
Solvent or Matrix HNO3
Título del producto
Solución de zinc para ICP/MS 10 mg/l HNO3, Fisher Chemical™ >