Learn More
Patrón de zinc, 1000 mg/l en HNO3 al 2 % (grado de garantía), SPEX CertiPrep™
Catalog Number 10010532
Click to view available options
Cantidad:
30 mL
250 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Frasco de polietileno
7440-66-6, 7697-37-2, 7732-18-5
Zn
65.38
MFCD00011291
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
23994
CHEBI:30185
cinc
[Zn]
7440-66-6, 7697-37-2, 7732-18-5
Zn
65.38
MFCD00011291
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
23994
CHEBI:30185
cinc
[Zn]
Patrón de zinc, 1000 µg/ml en HNO3 al 2 %, 250 ml, grado de garantía, SPEX CertiPrep™. Certificado por la Guía ISO 34, Materiales de referencia certificados rastreables del NIST. Se suministra con certificado de análisis completo.
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
  • Patrón de zinc
  • Fabricado con agua ASTM Tipo I.
  • Concentración al 1000 μg/ml
  • Volumen de 250 ml
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Nombre del producto químico o material Zinc Standard
Envase Frasco de polietileno
% mín. CAS 1.0, 5.0, 94.0
Cantidad 250 mL
% máx. CAS 1.0, 5.0, 94.0
Certificado de análisis Assurance Certificate of Analysis reports up 30 elements at ppb levels.
Grado Plasma
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Concentration    Cat. No.
2-5% HNO3    1000μg/mL    PLZN2-2Y, -2T, -2X    10,000    PLZN2-3Y, -3X
2-5% HCl    1000μg/mL    PLZN1-2X    10,000    PLZN1-3X
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1000 mg/L Zinc
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitric acid, Zinc from Zinc oxide