Learn More
Solución metálica estándar de cinc 1000 ppm, para AAS, solución HNO3 1 M, Fisher Chemical
Código de producto. 10408990
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
CAS 7779-88-6
Fórmula molecular N2O6Zn
Peso molecular (g/mol) 189.388
Número MDL 11291
Clave InChI ONDPHDOFVYQSGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zinc nitrate, celloxan, zinc dinitrate, nitric acid, zinc salt, unii-edo66f5u49, nitric acid, zinc salt 2:1, nitrate de zinc, x 4 nitrate, nitrate de zinc french, zinc nitrate zn no3 2
PubChem CID 24518
Nombre IUPAC cinc;dinitrato
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Zn+2]
Especificaciones
Color Incolora
pH 1
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de plástico de HDPE
Formulario Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc solution 1000 ppm
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§.