Learn More
Estearato de zinc, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10018511 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
20 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
20 Kg
5 Kg
Código de producto. 10018511
Marca: Thermo Scientific Acros 263780010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 557-05-1 | C36H70O4Zn | 632.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 557-05-1
Número MDL MFCD00013031
Clave InChI XOOUIPVCVHRTMJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc stearate, zinc distearate, zinc octadecanoate, stearates, hydense, metallac, hytech, mathe, coad, zink distearat
PubChem CID 11178
Nombre IUPAC cinc;octadecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Zn+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc stearate
Punto de fusión 118.0°C to 128.0°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación >100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C36H70O4Zn
Fórmula lineal [CH3(CH2)16CO2]2Zn
Cantidad 1 kg
Índice Merck 15, 10358
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in ethanol,diethyl ether,,soluble in benzene,xylene,fats,oils
Peso molecular (g/mol) 632.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 632.34
Porcentaje de pureza 12.5 to 14.0% (ZnO)
Forma física Polvo