Learn More
Zinc sulfate concentrate, For 1L standard solution, 0.1 M ZnSO4, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15663660 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
6 x 1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
15663660 1 Ea. cada uno
15673660 6 x 1 Ea. paquete de 6
2 options
Código de producto. 15663660
Marca: Honeywell-Fluka 320471EA
Solicitar formato a granel o personalizado
for 1L standard solution, 0.1 M ZnSO4
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7733-02-0
Fórmula molecular O4SZn
Peso molecular (g/mol) 161.44
Número MDL MFCD00011302
Clave InChI NWONKYPBYAMBJT-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc sulfate, zinc sulphate, zincate, white vitriol, zinc sulfate 1:1, complexonat, bonazen, medizinc, optised, optraex
PubChem CID 24424
ChEBI CHEBI:35176
Nombre IUPAC cinc; sulfato
SMILES [Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc Sulfate Concentrate
Cantidad 1 Ea.
Fórmula lineal ZnSO4
Número UN 3082
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.45g/mol
Envase Ampolla
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc sulfate concentrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Zinc sulphate