Learn More
Sulfato de cinc heptahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429733
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
10 kg
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
11429733 500 g 500 g
11439733 2500 g 2500 g
11449733 10 kg 10000 g
3 options
Código de producto. 11429733
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12915.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7446-20-0 | H14O11SZn | 287.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El sulfato de cinc heptahidrato se utiliza muy a menudo como coagulante en la producción de rayón. Se aplica en la fabricación de impresión calico, la conservación de la madera y el litopón. Es la fuente de cinc que se suministra en alimentos para animales, fertilizantes y aerosoles agrícolas. Se utiliza como electrolito para agentes de tratamiento de superficies y el cincado. También se utiliza como mordiente para el teñido, conservante para piel y cuero y en medicina como astringente y emético.
Solubilidad
Soluble en agua y glicerol.
Notas
Incompatibles con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7446-20-0
Fórmula molecular H14O11SZn
Peso molecular (g/mol) 287.54
Número MDL MFCD00149894
Clave InChI RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc sulfate heptahydrate
Punto de fusión 100°C
pH 4.4 to 6
Cantidad 500 g
Fórmula lineal ZnSO4·7H2O
Número UN UN3077
Índice Merck 14,10159
Información de solubilidad Soluble in water and glycerol.
Nombre IUPAC cinc; sulfato; heptahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.54 (161.43 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.97
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc sulfate heptahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Zinc sulfate heptahydrate, Zinc sulfate