Learn More
Sulfato de cinc, heptahidrato, certificado AR para análisis, de 99,5 a 100,5 %, Fisher Chemical™ Código de producto.: 11428932
Sulfato de cinc, heptahidrato, certificado AR para análisis, de 99,5 a 100,5 %, Fisher Chemical™
Código de producto. 11428932
500 g, Jarra de plástico para polvo
Click to view available options
Cantidad:
500 g
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Código de producto. 11428932
Marca: Fisher Chemical Z/1600/53
Solicitar formato a granel o personalizado
H14O11SZn, CAS Number-7446-20-0, zinc sulfate heptahydrate, znso4.7h2o, zinc sulfate jan, zinc sulfate znso4 heptahydrate, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, 500g, CHEBI:32312, White
H14O11SZn, CAS Number-7446-20-0, zinc sulfate heptahydrate, znso4.7h2o, zinc sulfate jan, zinc sulfate znso4 heptahydrate, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, 500g, CHEBI:32312, White
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7446-20-0
Fórmula molecular H14O11SZn
Peso molecular (g/mol) 287.54
Número MDL MFCD00149894
Clave InChI RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2oMostrar másMostrar menos
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de fusión 100°C
Color Blanco
pH 4.4 to 6
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC sulfato de cinc (2+) heptahidratado
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.53g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc sulfate heptahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Título del producto
Sulfato de cinc, heptahidrato, certificado AR para análisis, de 99,5 a 100,5 %, Fisher Chemical™ >