Learn More
Solución de sulfato de cinc 0,05 M (0,05 N), concentrado estándar NIST listo para usar, para análisis volumétrico, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
1 Ampule
6 Ampules
Especificaciones
Punto de fusión | 0°C |
Punto de ebullición | 100°C |
Cantidad | 6 Ampules |
Envase | Ampolla |
Formulario | Líquido |