Learn More
Terc-butóxido de zinc, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11328648
Terc-butóxido de zinc, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328648
250 mg
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Código de producto. 11328648
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040718.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
A sol-gel process has been developed for the chemical synthesis of ZnS at room temperature using zinc tert-butoxide and H 2 S as precursors in a toluene solution. The key step that enables this zinc-mediated epoxidation to be catalytic may be the equilibrium between zinc peroxide (R)-15 and zinc tert-butoxide (R)-16 in the presence of t-BuOOH. An additional important feature that renders the dual catalytic cycles feasible is the poor reactivity of zinc tert-butoxide toward the iridium-bound cationic intermediate, whereby the requisite deprotonation process is effectively mediated by zinc tert-butoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4278-43-7
Fórmula molecular C8H18O2Zn
Peso molecular (g/mol) 211.61
Número MDL MFCD00145545
Clave InChI DVGVEVPHJQJMPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zinc tert-butoxide, di-tert-butoxyzinc, acmc-20aj87, zinc bis 2-methylpropan-2-olate, zinc 2+ bis 2-methylpropan-2-olate, zinc 2+ ion bis 2-methylpropan-2-olateMostrar másMostrar menos
PubChem CID 14178434
Nombre IUPAC zinc; 2-metilpropan-2-olato
SMILES CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-].[Zn+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc tert-butoxide
Color Blanco a amarillo
Olor Odorless
Fórmula lineal Zn[OC(CH3)3]2
Cantidad 250 mg
Número UN UN3181
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.61
Forma física Polvo
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN27F029 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/07/2024 Catalog Number040718.MD,040718.03
Número de loteF02P15 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number040718.MD,040718.03
Número de loteB16S015 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number040718.MD,040718.03
Número de loteH08X037 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number040718.MD,040718.03
Número de loteC21R048 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number040718.MD,040718.03
RUO – Research Use Only
Título del producto
Terc-butóxido de zinc, Thermo Scientific Chemicals >