Learn More
Alambre de cinc, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 m
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Zinc |
Color | Gris |
CAS | 7440-66-6 |
Aspecto | Gray wire |
Densidad | 7.14g/cm3 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.95% (Metals basis) |
Fórmula molecular | Zn |
Número MDL | MFCD00011291 |
Cantidad | 5 m |
Sinónimo | dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust |