Learn More
Alambre de cinc, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11305467
Click to view available options
Cantidad:
5 m
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc
Color Gris
CAS 7440-66-6
Aspecto Gray wire
Densidad 7.14g/cm3
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (Metals basis)
Fórmula molecular Zn
Número MDL MFCD00011291
Cantidad 5 m
Sinónimo dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
Clave InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Zn]
Nombre IUPAC cinc
Peso molecular (g/mol) 65.38
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
Olor Odorless
Formulario Alambre, ≈5,60g/m