Learn More
Sal sódica de zincón, MP Biomedicals™
Código de producto. 11499801 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
11499801 5 g 5 g
11489801 1 g -
2 options
Código de producto. 11499801
Marca: MP Biomedicals 0215831705
CAS 62625-22-3
Fórmula molecular C20H16N4NaO6S
Peso molecular (g/mol) 463.42
Clave InChI IABRINWJUBAIIE-JJECXDOKSA-N
Sinónimo 2-Carboxy-2'-hydroxy-5'-sulfoformazylbenzene
PubChem CID 131856391
Nombre IUPAC Ácido 2-[2-[(Z)-N-[(Z)-(6-oxo-3-sulfociclohexa-2,4-dién-1-ilideno)amino]-C-fenilcarbonimidol]hidrazinil]benzoico;sodio
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=NN=C2C=C(C=CC2=O)S(=O)(=O)O)NNC3=CC=CC=C3C(=O)O.[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zincon Sodium Salt
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.4
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Zincon Sodium Salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Zincon Sodium Salt