Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cubierta de circonio para crisol
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
15mL
20 ml
25 ml
35 ml
45mL
55mL
100 ml
250mL
500mL
1000mL
Descripción:
Para 35884 crisol
Para 35888 crisol
Para 35905 crisol
Para 35909 crisol
Para 35926 crisol
Para 35930 crisol
Para 35947 crisol
Para 35951 crisol
Para 35968 crisol
Para 35972 crisol
Para 35997 crisol
Para 36014 crisol
Para 36035 crisol
Para 36039 crisol
Para 36054 crisol
Para 36058 crisol
Para 36070 crisol
Para 36083 crisol
Para 36087 crisol
Para 36097 crisol
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Para 35968 crisol |
| Material | Circonio |
| Capacidad (métrico) | 45mL |
| Altura (métrico) | Profundidad: 22mm |
| Product Type | Cubierta de crisol de circonio |