Learn More
- Home
- Products
- Equipos para laboratorios especializados
- Crisoles
- Thermo Scientific Chemicals Cubierta de circonio para crisol
Thermo Scientific Chemicals Cubierta de circonio para crisol
Código de producto. 15431417| Codice prodotto. | Capacidad (métrico) | Descripción | unitSize |
|---|---|---|---|
| 15431417 | 10 ml | Para 35909 crisol | cada uno |
| 15471357 | 1000mL | Para 36035 crisol | cada uno |
| 15401367 | 500mL | Para 36039 crisol | cada uno |
| 15451367 | 500mL | Para 36087 crisol | cada uno |
| 15481367 | 250mL | Para 36058 crisol | cada uno |
| 15431377 | 250mL | Para 36097 crisol | cada uno |
| 15461377 | 100 ml | Para 36083 crisol | cada uno |
| 15411387 | 100 ml | Para 36054 crisol | cada uno |
| 15421397 | 55mL | Para 35997 crisol | cada uno |
| 15451397 | 15mL | Para 35884 crisol | cada uno |
| 15481397 | 5 ml | Para 35888 crisol | cada uno |
| 15431407 | 45mL | Para 35968 crisol | cada uno |
| 15461407 | 55mL | Para 36070 crisol | cada uno |
| 15401417 | 20 ml | Para 35905 crisol | cada uno |
| 15471417 | 35 ml | Para 35947 crisol | cada uno |
| 15401427 | 25 ml | Para 35972 crisol | cada uno |
| 15441427 | 25 ml | Para 35926 crisol | cada uno |
| 15481427 | 15mL | Para 35930 crisol | cada uno |
| 15481437 | 20 ml | Para 35951 crisol | cada uno |
| 15401447 | 45mL | Para 36014 crisol | cada uno |
Codice prodotto. 15431417
Marca: Thermo Scientific Chemicals 036045.KT
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Visualizzare prodotti alternativi
Descrizione
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Descripción | Para 35909 crisol |
| Material | Circonio |
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Altura (métrico) | Profundidad: 41mm |
| Product Type | Cubierta de crisol de circonio |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.