Learn More
- Home
- Products
- Equipos para laboratorios especializados
- Crisoles
- Thermo Scientific Chemicals Cubierta de circonio para crisol
Thermo Scientific Chemicals Cubierta de circonio para crisol
Código de producto. 15441427| Código de producto. | Capacidad (métrico) | Descripción | unitSize |
|---|---|---|---|
| 15441427 | 25 ml | Para 35926 crisol | cada uno |
| 15471357 | 1000mL | Para 36035 crisol | cada uno |
| 15401367 | 500mL | Para 36039 crisol | cada uno |
| 15451367 | 500mL | Para 36087 crisol | cada uno |
| 15481367 | 250mL | Para 36058 crisol | cada uno |
| 15431377 | 250mL | Para 36097 crisol | cada uno |
| 15461377 | 100 ml | Para 36083 crisol | cada uno |
| 15411387 | 100 ml | Para 36054 crisol | cada uno |
| 15421397 | 55mL | Para 35997 crisol | cada uno |
| 15451397 | 15mL | Para 35884 crisol | cada uno |
| 15481397 | 5 ml | Para 35888 crisol | cada uno |
| 15431407 | 45mL | Para 35968 crisol | cada uno |
| 15461407 | 55mL | Para 36070 crisol | cada uno |
| 15401417 | 20 ml | Para 35905 crisol | cada uno |
| 15431417 | 10 ml | Para 35909 crisol | cada uno |
| 15471417 | 35 ml | Para 35947 crisol | cada uno |
| 15401427 | 25 ml | Para 35972 crisol | cada uno |
| 15481427 | 15mL | Para 35930 crisol | cada uno |
| 15481437 | 20 ml | Para 35951 crisol | cada uno |
| 15401447 | 45mL | Para 36014 crisol | cada uno |
Código de producto. 15441427
Marca: Thermo Scientific Chemicals 036069.KT
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Para 35926 crisol |
| Material | Circonio |
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Altura (métrico) | Profundidad: 41mm |
| Product Type | Cubierta de crisol de circonio |