Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cubierta de circonio para crisol
Código de producto. 15461407
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
15mL
20 ml
25 ml
35 ml
45mL
55mL
100 ml
250mL
500mL
1000mL
Descripción:
Para 35884 crisol
Para 35888 crisol
Para 35905 crisol
Para 35909 crisol
Para 35926 crisol
Para 35930 crisol
Para 35947 crisol
Para 35951 crisol
Para 35968 crisol
Para 35972 crisol
Para 35997 crisol
Para 36014 crisol
Para 36035 crisol
Para 36039 crisol
Para 36054 crisol
Para 36058 crisol
Para 36070 crisol
Para 36083 crisol
Para 36087 crisol
Para 36097 crisol
missing translation for 'unitSize'
cada uno
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 15461407
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals 036026.KT
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción Para 36070 crisol
Material Circonio
Capacidad (métrico) 55mL
Product Type Cubierta de crisol de circonio
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.