Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cubierta de circonio para crisol
Código de producto. 15471357
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
15mL
20 ml
25 ml
35 ml
45mL
55mL
100 ml
250mL
500mL
1000mL
Descripción:
Para 35884 crisol
Para 35888 crisol
Para 35905 crisol
Para 35909 crisol
Para 35926 crisol
Para 35930 crisol
Para 35947 crisol
Para 35951 crisol
Para 35968 crisol
Para 35972 crisol
Para 35997 crisol
Para 36014 crisol
Para 36035 crisol
Para 36039 crisol
Para 36054 crisol
Para 36058 crisol
Para 36070 crisol
Para 36083 crisol
Para 36087 crisol
Para 36097 crisol
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Descripción unitSize
15471357 1000mL Para 36035 crisol cada uno
15401367 500mL Para 36039 crisol cada uno
15451367 500mL Para 36087 crisol cada uno
15481367 250mL Para 36058 crisol cada uno
15431377 250mL Para 36097 crisol cada uno
15461377 100 ml Para 36083 crisol cada uno
15411387 100 ml Para 36054 crisol cada uno
15421397 55mL Para 35997 crisol cada uno
15451397 15mL Para 35884 crisol cada uno
15481397 5 ml Para 35888 crisol cada uno
15431407 45mL Para 35968 crisol cada uno
15461407 55mL Para 36070 crisol cada uno
15401417 20 ml Para 35905 crisol cada uno
15431417 10 ml Para 35909 crisol cada uno
15471417 35 ml Para 35947 crisol cada uno
15401427 25 ml Para 35972 crisol cada uno
15441427 25 ml Para 35926 crisol cada uno
15481427 15mL Para 35930 crisol cada uno
15481437 20 ml Para 35951 crisol cada uno
15401447 45mL Para 36014 crisol cada uno
20 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15471357
Marca: Thermo Scientific Chemicals 035896.KT
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Para 36035 crisol
Material Circonio
Capacidad (métrico) 1000mL
Altura (métrico) Profundidad: 18 mm
Product Type Cubierta de crisol de circonio