Learn More
RETSCH Zirconium Oxide Grinding Balls
186.00€ - 2175.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Bolas de molienda |
---|---|
Material | Óxido de circonio |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10608751
|
RETSCH
05.368.0089 |
2 mm | Alteración de células y tejidos con 200 y 400 mm |
897.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10216702
|
RETSCH
22.455.0009 |
5 mm | MM 400 |
285.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 10-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10492262
|
RETSCH
22.455.0007 |
3 mm | MM 400 |
186.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 11-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11964382
|
RETSCH
32.368.0003 |
0,5 mm | Molino de bolas enérgico Emax |
887.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11984382
|
RETSCH
32.368.0004 |
1 mm | Molino de bolas enérgico Emax |
887.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11974382
|
RETSCH
32.368.0005 |
0,1 mm | Molino de bolas enérgico Emax |
2175.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Bolas de molienda | |
Óxido de circonio |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
RETSCH Zirconium Oxide Grinding Balls