Learn More
RETSCH Tarros de molienda de óxido de circonio
Tarro de molienda de repuesto
1130.00€ - 10785.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tarro de molienda |
---|---|
Material | Óxido de circonio |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15380964
|
RETSCH
01.462.0307 |
125 mL | Para EMAX |
10785.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10784563
|
RETSCH
01.462.0234 |
10 mL | Para el molino mezclador MM 301 |
1835.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
14841631
|
RETSCH
01.462.0336 |
25 mL | Para CryoMill |
2810.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10623011
|
RETSCH
01.462.0195 |
25 ml | Para molino mezclador MM 200 | N/A | ||||||
15390964
|
RETSCH
01.462.0312 |
50 mL | Para EMAX |
8380.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10636141
|
RETSCH
01.462.0194 |
10 ml | Para molino mezclador MM 200 | N/A | ||||||
Descripción
- Accesorio
Especificaciones
Tarro de molienda | |
Óxido de circonio |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
RETSCH Tarros de molienda de óxido de circonio