Learn More
RETSCH Zirconium Oxide Grinding Sets
Designed for extremely quick, loss-free and reproducible grinding of medium-hard, brittle and fibrous materials to analytical fineness. Retsch™ Zirconium Oxide Grinding Sets are ideal for use in the building materials sector (cement), in geology, mineralogy, metallurgy and in power plants.
6235.00€ - 8575.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Juego de molienda |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Para RS200 |
Material | Óxido de circonio |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10740093
|
RETSCH
01.462.0192 |
100 mL |
8575.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10094911
|
RETSCH
01.462.0193 |
50 mL |
6235.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- For use with RS 100 and RS 200 Vibratory Disc Mills
Especificaciones
Juego de molienda | |
Para RS200 | |
Óxido de circonio |