Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisoles de fondo redondo de óxido de circonio, perfil alto
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 mL
100 ml
200mL
Diámetro exterior (métrico):
26mm
30 mm
56mm
69mm
Altura (métrico):
29mm
34 mm
68mm
85mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Óxido de circonio |
| Cantidad | 1 pieza |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Diámetro exterior (métrico) | 56mm |
| Altura (métrico) | 68mm |
| Product Type | Crisoles de fondo redondo de óxido de circonio, perfil alto |
| Diámetro de base (métrico) | 35mm |