Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisoles de fondo redondo de óxido de circonio, perfil alto
Código de producto. p-4865543
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 mL
100 ml
200mL
Diámetro exterior (métrico):
26mm
30 mm
56mm
69mm
Altura (métrico):
29mm
34 mm
68mm
85mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15433845
Marca: Thermo Scientific Chemicals 041297.KF
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Óxido de circonio
Cantidad 1 pieza
Capacidad (métrico) 5 ml
Diámetro exterior (métrico) 26mm
Altura (métrico) 29mm
Product Type Crisoles de fondo redondo de óxido de circonio, perfil alto
Diámetro de base (métrico) 18mm