Learn More
Placa de circonio, 6,4 mm de grosor, 25x100 mm, 99,2 % (base metálica sin Hf), Thermo Scientific Chemicals
130.00€ - 541.00€
CAS | 7440-67-7 |
---|---|
Fórmula molecular | Zr |
Peso molecular (g/mol) | 91.22 |
Número MDL | MFCD00011303 MFCD00148878 |
Clave InChI | QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil |
PubChem CID | 23995 |
ChEBI | CHEBI:33342 |
Nombre IUPAC | zirconium |
SMILES | [Zr] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15484725
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000934.KF |
1 Pc. |
130.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15494725
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000934.KJ |
5 Pc. |
541.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7440-67-7 | |
91.22 | |
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N | |
23995 | |
zirconium |
Zr | |
MFCD00011303 MFCD00148878 | |
zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil | |
CHEBI:33342 | |
[Zr] |
Especificaciones
Zirconium plate | |
7440-67-7 | |
Zr | |
zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil | |
[Zr] | |
91.22 | |
CHEBI:33342 | |
Odorless | |
Placa |
6.4mm (0.25 in.) thick, 25x100mm (0.98x3.9 in.), Temper: annealed | |
(Base metálica sin Hf) | |
MFCD00011303 MFCD00148878 | |
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N | |
zirconium | |
23995 | |
99.2% | |
≈104g/25x100mm |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-176-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only