Learn More
RETSCH Molino de centrifugación Ultra ZM 200
Código de producto. 10786671 Tienda Retsch Productos
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
515 x 410 x 365 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10786671
Marca: RETSCH 20.823.0001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Asegúrese de que las muestras analíticas se preparan con cuidado en muy poco tiempo. Los molinos ultracentrífugos modelo ZM 200de Retsch™ son instrumentos versátiles que se adaptar fácilmente a diversas aplicaciones.
  • Reducción de tamaño suave y muy rápida por la premolienda y la molienda fina en una sola pasada
  • Powerdrive con convertidor de frecuencia y motor de 3 fases adaptados de forma adecuada
  • Ajuste cómodo de los parámetros a través de la pantalla y el funcionamiento ergonómico de 1 botón
  • Amplia gama de accesorios, incluidos varios sistemas de recogida y alimentación, rotores y tamices
  • Amplio intervalo de velocidad
  • Sistema de casetes patentado para la máxima recuperación de muestras y limpieza fácil
  • Insertos de molienda y de tamizado fácilmente intercambiables
  • Finura final definida con a tamices de aro con tamaños de abertura de 0,08 mm a 10 mm
  • Cómoda carcasa de seguridad con cierre automático de la cubierta
  • Los compartimentos del motor y la electrónica están protegidos contra el polvo y la penetración de materiales
  • Ideal para molienda fina para la preparación de muestras de carbón activado, tejido animal, bentonita, huesos, cereales, productos químicos, carbón, granos de café, coque, colágeno, maíz, verduras y frutas deshidratadas, larvas secas, fármacos, componentes electrónicos, especias y paja, etc.
Especificaciones
Tipo de producto Molino de ultracentrifugación
Certificaciones/conformidad Certificado CE
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 515 x 410 x 365 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la molienda fina
Altura (métrico) 365 mm
Hertz 50/60 Hz
Longitud (métrico) 515 mm
Modelo ZM 200
Vatios 1300 W
Anchura (métrico) 410 mm