Learn More
Buerkle™ Tomamuestras de zona Spiralus
Código de producto. 10532138 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
770 mL
1100 mL
Longitud (métrico):
145 cm
200 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10532138
Marca: Buerkle™ 53180145
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El Tomamuestras de zona Spiralus de Buerkle™ proporciona una excelente muestra de todas las capas.
  • Muestra representativa de las capas del contenedor.
  • Aluminio, anodizado
  • Punta PA
  • Peso reducido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tomamuestras de zona Spiralus
Material Aluminio anodizado, PA
Incluye 8 aberturas
Capacidad (imperial) 26 oz
Capacidad (métrico) 770 mL
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de productos a granel de grano grueso, semillas y pellets en lugares como montones de suelo, almacenes, camiones, vagones de mercancías ferroviarias
Diámetro exterior (métrico) 38 mm
Longitud (métrico) 145 cm