Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ IPGRunner™ Retrofit Kit
Compatible solo con la minicelda XCell SureLock
Marca: Invitrogen™ ZM0004
Detalles adicionales : Peso : 0.56000kg
Includes: Núcleo de tampón y tapa ZOOM IPGRunner
Descripción
El sistema ZOOM IPGRunner ofrece electroforesis 2D sin aceite y sin complicaciones en formato de minigel. El sistema consta de tres componentes principales. La minicelda ZOOM IPGRunner incluye un núcleo de electroforesis de alta tensión y un conjunto de tapa que se ajusta a una cámara de minicelda idéntica a la minicelda XCell SureLock™ y admite dos casetes ZOOM IPGRunner. Los casetes ZOOM IPGRunner se suministran listos para usar, y eliminan las capas depositadas de aceite para facilitar la rehidratación y el isoelectroenfoque de la muestra. Cada casete admite hasta seis tiras ZOOM. Las tiras ZOOM son de 7 cm de largo y contienen una fina capa de gel de poliacrilamida que incluye un gradiente de pH fijo. Cada tira ZOOM está claramente etiquetada con un número de identificación único, un intervalo de pH y marcas de orientación. Las tiras ZOOM se suministran conectadas a una tarjeta de tres pliegues para facilitar el acceso y la extracción.
- El isoelectroenfoque (IEF) de separación de primera dimensión se realiza en menos de tres horas.
- El diseño de minigel del sistema es fácil de manipular, elimina las capas depositadas de aceite mineral y permite el procesamiento de hasta 12 muestras a la vez para un alto rendimiento de uso
Procedimiento de configuración rápido y sencillo
- Carga de muestras y configuración fáciles y rápidas del sistema ZOOM IPGRunner para IEF
- Una vez finalizado el IEF, la minicelda ZOOM IPGRunner se puede utilizar con los geles ZOOM™ NuPAGE™ y Novex™ para realizar el análisis SDS-PAGE en 40 minutos.
Electroforesis en gel 2D, isoelectroenfoque, electroforesis en gel de proteínas, fraccionamiento de muestras de proteínas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Especificaciones
La minicelda ZOOM™ IPGRunner™ incluye la tapa y el núcleo de tampón ZOOM™ IPGRunner™, la cuña de tensión de gel, la barrera de tampón y la cámara de minicelda. El kit combinado ZOOM™ IPGRunner™ incluye la minicelda ZOOM™ IPGRunner™, las mechas de electrodos, la cinta de sellado, 10 casetes ZOOM™ IPGRunner™ y 12 tiras ZOOM™, pH de 3-10 NL. El kit de actualización ZOOM™ IPGRunner™ para la minicelda XCell SureLock™ incluye la tapa y el núcleo de tampón ZOOM™ IPGRunner™. Los casetes ZOOM™ IPGRunner™ incluyen mechas de electrodos y cinta de sellado. | |
Tiras IPG ZOOM™ | |
IPGRunner™, ZOOM™ |
Mini XCell SureLock™, Mini ZOOM™ IPGRunner™ | |
Tiras de 7 cm |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.