Learn More
Velp Scientifica™ Mezclador Vortex avanzado ZX3
Tienda Velp Productos
Click to view available options
Tensión:
100/240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
El mezclador Vortex avanzado VELP ZX3 con velocidad de agitación ajustable se controla electrónicamente hasta 3000 rpm. Funciona en modo táctil o funcionamiento continuo
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad portante (métrico) | 0,5 kg |
| Intervalo de velocidad | Hasta 3000 rpm |
| Tensión | 100/240 V |
| Amperaje | 6,25 A |
| Capacidad portante (imperial) | 17.6 oz. |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Material | Aleación de zinc, base de tecnopolímero; plataforma de espuma |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 6,5 x 5,9 x 5,1 in (165 x 150 x 130 mm) |
| Altura (imperial) | 5,12 in |
| Altura (métrico) | 130 mm |
| Mostrar más |