Learn More
Axygen™ Axygen™ Zymark™ Rapid Plate/Sciclone y Tecan™ TEMO Acquarius Genmate: 100 μl Código de producto.: 12726769
Fecha estimada de envoi: 01-12-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    869.41€
    863.37€ / paquete de 4800
    Ahorro 6.04€
    0.70% Descuento
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Axygen™ Axygen™ Zymark™ Rapid Plate/Sciclone y Tecan™ TEMO Acquarius Genmate: 100 μl
Código de producto. p-4906607 Tienda Axygen Scientific Productos
Estéril, Recuperación máxima, ronda, Round, Con filtro, paquete de 4800
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Estilo de punta:
Estándar, redondo, Round
Recuperación máxima, ronda, Round
filtradas por:
Con filtro
Sin filtro
Tamaño de la unidad:
paquete de 4800
Código de producto. 12726769
Marca: Axygen™ ZTF100LRS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    869.41€
    863.37€ / paquete de 4800
    Ahorro 6.04€
    0.70% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 01-12-2025
Añadir a la cesta
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Puntas transparentes esterilizables en autoclave; gradillas codificadas por colores.
  • Formato de punta: 96 puntas y 384 puntas
  • Intervalo de volúmenes de la punta: De 25 μl a 200 μl
  • Material de la punta: Polipropileno transparente
  • Libre de ARNasa-/ADNasa-/ADNg humano
  • Apirógenas
  • Opciones disponibles:
    - Con o sin filtros resistentes a aerosoles
    - No estériles o estériles
    - Con superficie de estándar o Axygen™ Maxymum Recovery™
  • Cabezales compatibles: HV96, CAS-4200-1 (20 - 150 μL/sec.), LV96, LV384
  • Formato de gradilla: No ANSI (96) y ANSI/SLA (384)
  • Material de rack: Polipropileno
Información de órdenes
96 puntas/rack, 10 racks/paquete, 5 paquetes/caja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 100 μl
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Color Transparente
Color de gradilla Gris
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad No ANSI
Formato Gradilla
Estilo de punta Recuperación máxima, ronda, Round
Envase Gradilla no SBS
Cantidad 50 gradillas/caja
Para utilizar con (equipo) Tecan™ Freedom EVO™, Tecan™ TeMo, Cabezal Tecan™ Aquarius MCA96, Zymark™/Caliper™ RapidPlate™, SciClone™, SciClone™ HV96, CAS-4200-1ch. Cabezal de 20-150 μl/s
Línea de productos ZymarkTM
Material Polietileno
Título del producto
Axygen™ Axygen™ Zymark™ Rapid Plate/Sciclone y Tecan™ TEMO Acquarius Genmate: 100 μl >