Green Solutions
Bienvenido a Green Solutions, un conjunto de productos y servicios sostenibles diseñados para ayudarle a reducir el impacto medioambiental de las operaciones de su laboratorio. Esto incluye productos con características beneficiosas para el medio ambiente y etiquetas ACT para proporcionar clasificaciones medioambientales de los productos.
El canal Fisher Scientific está asumiendo un papel de liderazgo en nuestra industria asociándose con fabricantes que incorporan principios de sostenibilidad en el diseño de sus productos, promoviendo la divulgación medioambiental a EcoVadis y solicitando un compromiso para establecer objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con base científica.
Esto le permite elegir productos más sostenibles y proporciona una nueva visibilidad de las marcas que demuestran un compromiso con la sostenibilidad, ayudando a construir una economía baja en carbono.
Greener Choice
Uno de nuestros compromisos es proteger y conservar el medio ambiente y ayudarle a usted a hacerlo. El programa Greener Choice facilita la búsqueda de productos de laboratorio que estén en consonancia con nuestras metas de sostenibilidad.
Solo tiene que buscar el icono de la hoja entre los resultados de la búsqueda para identificar los productos aptos.
Busque el icono de Greener Choice para identificar los productos aptos.
¿Qué es necesario para que un producto Greener Choice sea considerado apto?
Los productos Greener Choice deberán cumplir con los siguientes criterios para conseguir esta designación:
Ofrecer uno o más beneficios medioambientales tal y como se indica en las «Guías Verdes» de la FTC de los EE.UU.
Haber recibido confirmación de que las propiedades del producto mencionadas son medioambientalmente preferibles a las de otros productos de la misma categoría.
Haber recibido garantías de que las afirmaciones de ventaja medioambiental siguen estando presentes a lo largo del tiempo.
Haber recibido un certificado de conformidad, firmado por el proveedor, que indica que todas las afirmaciones medioambientales respecto a los productos (o líneas de productos) que vende Thermo Fisher Scientific cumplen con los requisitos que imponen las leyes estatales y federales vigentes que versan sobre las afirmaciones comerciales medioambientales.
Entre los beneficios medioambientales de los productos que cumplen las condiciones Greener Choice se incluyen:
- Certificaciones y sellos de aprobación
- Compostables
- Degradables
- Certificación Energy Star
- Libres de sustancias que puedan causar daños medioambientales
- No tóxicos
- Seguros para el ozono o seguros para la capa de ozono
- Reciclables
- Con contenido reciclable
- Energías renovables
- Materiales renovables
- Reducción en origen
Identifique productos que tengan ventajas medioambientales | Greener Choice - perteneciente a Green Solutions
Programa Trusted Sustainability Partner
Busque el icono del mundo verde en las páginas de productos para encontrar artículos ofrecidos por proveedores que se han acogido a nuestro programa Trusted Sustainability Partner.
Trusted Sustainability Partners:
- Muestran dedicación a la protección del medio ambiente al ser aceptados en el programa que ha establecido rigurosos estándares de cualificación
- Han establecido objetivos alineados con la ciencia y han tomado medidas para ayudar a prevenir los peores impactos del cambio climático, como se indica en el Acuerdo de París de 2015
Más información sobre el programa Trusted Sustainability Partner
Etiquetas ACT
Si está buscando productos sostenibles, creemos que debería resultar sencillo tomar decisiones de compra disponiendo de la información necesaria. Trabajamos para ofrecer más información sobre el impacto ambiental de nuestros productos participando en el ACT Label Program programa Etiqueta ACT en determinados productos.
Creada por la organización sin ánimo de lucro My Green Lab para ayudar a los consumidores a elegir productos más sostenibles, la etiqueta ACT ofrece responsabilidad, coherencia y transparencia en términos medioambientales para cada uno de los productos etiquetados asignando una puntuación medioambiental. La puntuación se basa en el impacto medioambiental total del producto en cuanto a las prácticas de fabricación, el uso de energía y agua y la eliminación al final de su vida útil.
La etiqueta ACT puede considerarse como una etiqueta eco-nutricional para productos de laboratorio grandes y pequeños. Permite realizar comparaciones detalladas entre productos y se ha diseñado para desempeñar un importante papel en la reducción del impacto climático de los laboratorios.
Recursos
Productos que incluyen la etiqueta ACT
Nos complace presentar productos ya disponibles con la etiqueta ACT. Busque "Etiqueta ACT disponible" dentro del icono de la hoja entre los resultados de la búsqueda para identificar los productos aptos. Podrá consultar la etiqueta ACT en cada página de producto. La selección de productos y fabricantes participantes se irá ampliando periódicamente durante los próximos meses. Haga clic en los grupos de productos afectados a continuación para saber cuáles incluyen la etiqueta ACT. La elección más sensata es siempre la del producto con el factor de impacto ambiental más bajo.
Etiquetas ecológicas para una gama de productos cada vez más amplia | Etiquetas ACT - perteneciente a Green Solutions
Greener Switch
¿Quiere saber qué opciones de Greener Choice están disponibles para los productos de laboratorio que adquiere según el historial de compras de su organización? La nueva función Greener Switch ofrecerá sugerencias de productos alternativos que le ayudarán a reducir el impacto ambiental de las operaciones de su laboratorio.
Nuestro equipo especialista en referencias cruzadas revisará los artículos que compra y le sugerirá productos Greener Choice alternativos. Los productos sugeridos serán técnica y funcionalmente apropiados y le ayudarán a aumentar la proporción de artículos de su laboratorio que incluyan ventajas medioambientales en comparación con otros artículos de la misma categoría.
Grandes recomendaciones de productos basadas en sus prioridades | Greener Switch – perteneciente a Green Solutions
Seis sugerencias sostenibles
Los laboratorios realizan pruebas e investigaciones científicas fundamentales. Sin embargo, representan una gran cantidad de consumo energético y de residuos en comparación con otros edificios comerciales. El volumen de residuos que generan los laboratorios por el uso de productos químicos, reactivos y consumibles repercute en el planeta. Además, los laboratorios requieren una cantidad considerable de energía.
Haga clic en cada línea para descubrir sugerencias prácticas que le ayudarán a hacer su laboratorio más sostenible.
Materiales peligrosos- Utilizar prácticas de almacenamiento seguras: almacenar los materiales peligrosos en zonas designadas con el etiquetado, la segregación y la contención adecuados.
- Química ecológica: seleccione disolventes menos peligrosos, reduzca o elimine el uso de sustancias tóxicas y optimice los experimentos para reducir los residuos.
- Normativa: manténgase al día de la normativa local y nacional sobre gestión de residuos peligrosos. Siga procedimientos seguros de eliminación de residuos
Reducción de residuos
- Realice una auditoría de residuos: documente el tipo y la cantidad de residuos generados en el laboratorio. Esto ayudará a identificar áreas de mejora.
- Plan de gestión de residuos: desarrolle estrategias de reducción, reutilización, reciclado y eliminación adecuada de residuos. Pregunte si los proveedores ofrecen reciclaje.
- Reutilización y reaprovechamiento de materiales: anime al personal de laboratorio a encontrar oportunidades para reutilizar o reaprovechar materiales en lugar de desecharlos.
Ahorro de energía
- Actualización de equipos: sustituya los equipos anticuados e ineficientes desde el punto de vista energético por modelos eficientes. Busque el etiquetado de eficiencia energética.
- Configuración de los equipos: aplique estrategias de gestión de la energía, como el uso de temporizadores, sensores de ocupación y apagado automático.
- Supervisión de datos: implantar sistemas de supervisión de la energía para hacer un seguimiento en tiempo real del consumo energético. Identificar los procesos que consumen mucha energía
Compras responsables
- Reducción de residuos y reciclaje: busque equipos que contribuyan a la reducción de residuos mediante el embalaje, el transporte, los materiales y el reciclaje.
- Prolongación de la vida útil: considere la posibilidad de elegir productos con garantías más largas y que sean más fáciles de mantener y reparar, con disponibilidad de repuestos.
- Certificación y normas: busque equipos de laboratorio que cumplan normas medioambientales reconocidas y certificaciones industriales.
Prácticas sostenibles
- Cierre la guillotina: una campana extractora química puede consumir tanta energía como 3,5 hogares. Cerrar la mampara puede reducir el consumo de energía en un 40%.
- Ajustar la temperatura: reducir la temperatura de los ultracongeladores de -80 °C a -70 °C puede reducir su consumo de energía entre un 30 y un 40%.
- Instalar aireadores de grifo: los aireadores de bajo caudal pueden reducir el consumo de agua de 15 L/min a <6 L/min. Se trata de una opción sencilla y económica para ahorrar agua.
- Apague los equipos: los enchufes representan el 20% del consumo energético de los laboratorios. Apague los equipos, los ordenadores y las luces cuando no los utilice.
Proveedores responsables
- Greener Choice program – el programa Greener Choice de Fisher Scientific le permite encontrar productos de laboratorio más sostenibles.
- Trusted Sustainability Partner – este programa destaca las marcas con objetivos basados en la ciencia y que divulgan públicamente sus resultados
- My Green Lab Ambassador – Thermo Fisher Scientific participa en este recurso gratuito en línea que promueve la sostenibilidad en el laboratorio, y usted también puede hacerlo.
Seis sugerencias sostenibles |Ideas prácticas de sostenibilidad – perteneciente a Green Solutions
Refrigerador de papel
En Thermo Fisher Scientific estamos comprometidos con la reducción de la huella de carbono de nuestros productos, rediseñándolos y minimizando el envasado. El nuevo refrigerador de papel es un contenedor de papel completamente reciclable para el envío de productos sensibles a la temperatura y es una alternativa medioambiental preferible frente a los enfriadores de poliestireno expandido (EPS).
- Totalmente reciclable, junto con otros materiales de papel y cartón corrugado.
- Elimina los residuos de EPS, difíciles de reciclar, reduciendo los problemas de desechos.
- Cada 10.000 refrigeradores de papel suponen más de 184 m3 de EPS que dejan de acabar en el vertedero.
- Concebidos para envíos nocturnos.
Más respetuosos con el medio ambiente
Esta alternativa 100% de papel, frente a los enfriadores de EPS, tiene un armazón de cartón revestido con capas perforadas de aislante de papel y es totalmente reciclable en sistemas de reciclaje para papel normal y cartón corrugado. El EPS alternativo no es directamente reciclable, se acumula en los vertederos y a menudo termina vertido en los océanos, vías fluviales y carreteras.
Rendimiento probado
Hasta la fecha, hemos realizado más de un millón de envíos utilizando el refrigerador de papel eliminando aproximadamente 650.000 pies cúbicos (18,5 millones de litros aprox.) de espuma de EPS, suficiente como para llenar siete piscinas olímpicas. Ganador del premio Gartner al impacto social del año.
Cajas para envíos en frío 100% reciclables | Refrigerador de papel - perteneciente a Green Solutions
Envíos programados
En 2021, el canal Fisher Scientific introdujo una revolución gracias al servicio que aporta a la ciencia la automatización del programa Edge. El icono Edge es un indicador visual que pone de relieve nuestro compromiso con los clientes respecto al «envío de algunos de nuestros productos más populares el mismo día del pedido». Pida cualquier producto marcado con el icono Edge de cualquier lugar de Europa antes de las 14:00 h (hora local) y el envío se efectuará el mismo día. Si realiza el pedido después de las 14:00 horas, el producto se enviará el siguiente día laborable.
Para muchos laboratorios sigue siendo muy importante que los envíos se realicen con rapidez. No obstante, también debemos tener en cuenta la necesidad de realizar envíos de una forma más sostenible. Para que usted pueda reducir el impacto ambiental de sus envíos, ahora le ofrecemos envíos consolidados y envíos programados como parte de Green Solutions. A petición, podemos consolidar sus envíos con rutas alternativas determinados días para mejorar la eficiencia geográfica. También podemos acordar envíos programados agrupando sus pedidos y enviándolos en días predeterminados, por ejemplo con frecuencia semanal. En el caso de clientes con días de envío designados, los productos del programa Edge se enviarán según este horario.
Envíos con impacto ambiental reducido | Envíos programados – perteneciente a Green Solutions
Objetivos y resultados
Objetivos científicos
Los Objetivos Basados en la Ciencia son metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero basadas en la ciencia climática y alineadas con el Acuerdo de París.
Thermo Fisher Scientific
- Reducción del 50,4% de las emisiones de Alcance 1 y 2 para 2030
- 90% de los proveedores por gasto para establecer objetivos basados en la ciencia para 2027
- Cero emisiones netas de alcance 1, 2 y 3 para 2050
EcoVadis
EcoVadis es una plataforma de evaluación mundialmente reconocida que califica a las empresas por su sostenibilidad en cuatro categorías clave: Medio ambiente, Trabajo y Derechos Humanos, Ética y Compras sostenibles.
Thermo Fisher Scientific
- 61 Puntos
- 78º Percentil
CDP
CDP es un grupo internacional sin ánimo de lucro que ayuda a las organizaciones a divulgar su impacto ambiental.
El CDP proporciona una evaluación anual del rendimiento de las empresas en materia de acción medioambiental.
Thermo Fisher Scientific
- Cambio climático A-
- Seguridad del agua B-
- Compromiso de los proveedores A-
Thermo Fisher Scientific es un proveedor responsable, que asume un papel de liderazgo en nuestro sector para combatir la crisis climática.
Estos objetivos y resultados demuestran nuestro compromiso de apoyar directamente sus objetivos de sostenibilidad.
Objetivos y resultados | SBT, EcoVadis y CDP – perteneciente a Green Solutions
Recycling Services
TerraCycle Zero Waste Box™
Through the TerraCycle Zero Waste Box™ system, you can recycle many types of lab waste:
- Pipette tip boxes
- Centrifuge tubes and rigid lab plastics
- Synthetic disinfectant wipes
- Disposable gloves
- Disposable garments
- Disposable face masks
- Earplugs
- Protective eyewear
- Mixed safety equipment
- Industrial safety equipment
- Beard nets, earplugs and hair nets
- Disposable gloves and face masks
Choose the waste stream you’d like to recycle, purchase your preferred box size, collect your waste, and send it to TerraCycle to be repurposed (shipping is included).
Availability
Belgium, France, Germany, Ireland, Netherlands, Spain, UK
Resources
Shop TerraCycleTerraCycle Brochure
Video: How We Recycle
RightCycle™ by Kimberly-Clark Professional™
Turn hard-to-recycle PPE, including gloves and garments into new consumer goods.
With the RightCycle Program, these everyday items get a second life when they are turned into patio furniture, flower pots and planters, plastic shelving, recycling bins, and more.
The RightCycle Program is good for your organization and good for the planet.
Availability
Austria, Belgium, France, Germany, Ireland, Spain, Netherlands, Switzerland, UK
Resources
RightCycle BrochureDuPont™ Tyvek™ Garment Recycling
The Tyvek protective apparel recycling program offers the chance to divert garments away from landfill and give them a second life as new products like containers, pallets, and park benches.
Sustainability is at the core of DuPont, reducing operational footprint and creating market-facing sustainable solutions to address global challenges. This program allows you to collect, aggregate and ship used coveralls directly to the recycler, giving you the option to further optimize costs and environmental impact.
Availability
Austria, Belgium, Denmark, Germany, Netherlands (UK coming in 2024)
Resources
Tyvek Recycling Brochure
Manage your waste from products sourced through the Fisher Scientific channel | Recycling - part of Green Solutions
Greener Webshop
Seguridad
Sustancias químicas
Consumibles
Otros programas - Ya disponibles
Programa de sostenibilidad
El Programa de sostenibilidad está enfocado hacia la gobernanza ESG (medioambiental, social y corporativa). Conozca más detalles sobre nuestros planes, avances más recientes y transparencia relacionados con nuestro esfuerzo por lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero.
Montaje de nuevo laboratorio
¿Va a montar un nuevo laboratorio? No busque más: nuestro NUEVO programa Lab Start-Up le ayudará a ahorrar tiempo y dinero. Saque el máximo partido a su tiempo y presupuesto adquiriendo todo lo que le haga falta.
Soluciones para cada espacio de su laboratorio
Encuentre productos esenciales para almacenar y manipular sus muestras importantes a las temperaturas adecuadas, desde frigoríficos y congeladores hasta neveras y cajas, tenemos los equipos y suministros de almacenamiento en frío que necesita para hacer avanzar su investigación.