Learn More
1-metil-2-pirrolidinona, uso con reactivos, Honeywell™
111.18 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21688" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21688" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-2-pyrrolidinone |
CAS | 872-50-4 |
Densidad | 1.028g/mL at 25°C |
Cantidad | 2.5 L |
Límite de explosión | 0.095 |
Temperatura de inflamación | 91°C (195.8°F) |
Punto de ignición | 518°F |
Fórmula molecular | C5H9NO |
Número MDL | MFCD00003193 |
Presión de vapor | 0.99 mmHg (40°C), 0.29 mmHg (20°C) |