Learn More
Eppendorf™ Placas de PCR de polipropileno de 96 pocillos profundos de 1000 μl
Acelere sus procesos de trabajo manuales y automatizados con estas placas de polipropileno de 96 pocillos. Las placas de PCR de polipropileno de pocillos profundos de 96 pocillos de 1000 μl Eppendorf™ permiten un pipeteo de alta velocidad sin salpicaduras, una excelente mezcla y una centrifugación a alta velocidad.
186.79€ - 650.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Material | Polipropileno |
N.° de pocillos | 96 |
Volumen total del pocillo (métrico) | 1000 μl |
Código de producto | Marca | Color | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10453692
|
Eppendorf™
0030501233 |
Verde | 5 bolsas de 4 |
186.79€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10398992
|
Eppendorf™
0030501217 |
Amarillo | 20 |
186.79€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10440134
|
Eppendorf™
0030505204 |
Blanco | 80 |
650.00€
paquete de 80 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Estas placas de polipropileno combinan un nuevo diseño de pocillo con un sofisticado sistema de codificación por colores para facilitar la lectura y la orientación
- Cumplen todas las directrices actuales de SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 y EN 13485
- Recovermax: forma de pocillo de fondo redondo cóncavo con bordes suavizados
- Optitrack: placas enmarcadas a color con etiquetado alfanumérico
- Resistencia química alta
- G-safe: máxima estabilidad de centrifugación
- LoBind: libre de revestimiento de superficie, por ejemplo, silicona
- Sin ADN, ADNasa, ARNasa ni inhibidor de PCR* (grado PCR*)
- Proteína de LoBind: mínima pérdida de proteínas (menos de 3 % de BSA 1 μg/ml)
- ADN de LoBind: menos de 1 % de pérdida de ADN/ARN en concentraciones bajas y condiciones críticas (sal elevada, fragmentos de ADN cortos)
- Esterilizables en autoclave
- Disponibles opcionalmente con código de barras
Especificaciones
Estándar | |
Polipropileno | |
1000 μl |
8 x 12 | |
96 |